F20602
trans-3-(2-Furyl)acrolein
97%
Sinonimo/i:
2-Furanacrolein
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
P. ebollizione
143 °C/37 mmHg (lit.)
Punto di fusione
48-50 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C\C=C\c1ccco1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h1-6H/b3-1+
VZIRCHXYMBFNFD-HNQUOIGGSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?