Key Documents
683019
Sigma-Aldrich
trans-4-Bromocinnamaldehyde
97%
Sinonimo/i:
E-3-(4-Bromophenyl)-2-propenal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
78-82 °C
Stringa SMILE
Brc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7BrO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
XYRAWLRFGKLUMW-OWOJBTEDSA-N
WGK 3