Documenti fondamentali
D59003
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlorobutane
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(Cl)CH2CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4431 (lit.)
P. ebollizione
134 °C (lit.)
Densità
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(Cl)CCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c1-4(6)2-3-5/h4H,2-3H2,1H3
QBGVARBIQGHVKR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)