Documenti fondamentali
D146609
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylanisole
≥99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.512 (lit.)
P. ebollizione
193 °C (lit.)
Densità
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-7-4-8(2)6-9(5-7)10-3/h4-6H,1-3H3
JCHJBEZBHANKGA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5