CLS31770125C
Pyrex® gas-washing bottle, fritted cylinder, 29/42 ST stopper
capacity 125 mL, porosity 40-60 μm
Sinonimo/i:
Corning® 31770
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
Caratteristiche
cap
fritted
Confezionamento
case of 1 ea
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 31770-125C
Capacità
125 mL
diam. × alt.
38 mm × 248 mm
Dimensione pori
40-60 μm porosity (coarse)
40-60 μm porosity
coarse
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)