Z556017
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 2 L, hose outlet O.D. 10 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Prodotti consigliati
Capacità
2 L
Diam. est. uscita tubo
10 mm
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)