Z555983
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 250 mL, hose outlet O.D. 10 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Prodotti consigliati
Capacità
250 mL
Diam. est. uscita tubo
10 mm
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z555983-1EA | 4061833641002 |