Documenti fondamentali
SYNB300125C
Synthware gas washing bottle with fritted disc
125 mL, joint: ST/NS 45/50, Disc porosity C
Sinonimo/i:
Synthware B300125C, Drechsel bottle, gas washing bottle
About This Item
Codice UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.51
Materiali
clear bottle
cylindrical bottle
straight bottle
Giunto
joint: ST/NS45/50
Caratteristiche
cap
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware B300125C
Altezza
290 mm
Capacità
125 mL
125 mL
Descrizione generale
Gas washing bottle with standard taper 45/50 cap style stopper and fritted disc angled at 15° for even distribution of gas throughout absorbing material. Available with a coarse or extra coarse fritted disc. Order plastic clip separately. (not supplied)
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2