Documenti fondamentali
Z278378
Sigma-Aldrich
Scienceware® gas-washing bottle
for tubing with a 1/4 in. O.D.
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Tensione di vapore
≤0.5 psi
Caratteristiche
for tubing with a 1/4 in. O.D.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H11030-0000
Descrizione generale
An economical device for precipitating materials from gas. Graduated 250 mL PP cylinder with 70 μm porosity dispersion disk. Vinyl stopper has inlet and outlet ports for gas.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z278378-1EA4061832263021