Documenti fondamentali
C102008
Sigma-Aldrich
1,2-Cyclohexanedione dioxime
96%
Sinonimo/i:
Nioxime
About This Item
Formula condensata:
C6H8(=NOH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.16
Beilstein:
1909047
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
powder
Punto di fusione
185-188 °C (lit.)
Stringa SMILE
O\N=C1CCCCC/1=N\O
InChI
1S/C6H10N2O2/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8-10/h9-10H,1-4H2/b7-5+,8-6+
CUNNCKOPAWXYDX-KQQUZDAGSA-N
Applicazioni
Forms complexes with Co, Fe and Ni.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Min Liu et al.
Nuclear medicine and biology, 43(11), 732-741 (2016-10-25)
In this study, novel Complexes [ Both azide coligand and boronate caps had significant impact on the heart uptake and myocardial retention of complexes [
Min Liu et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(42), 14509-14518 (2017-11-01)
In this study, a new
Yumin Zheng et al.
Nuclear medicine and biology, 41(10), 813-824 (2014-08-30)
(99m)Tc-Teboroxime ([(99m)TcCl(CDO)(CDOH)2BMe]) is a member of the BATO (boronic acid adducts of technetium dioximes) class of (99m)Tc(III) complexes. This study sought to explore the impact of co-ligands on solution stability, heart uptake and myocardial retention of [(99m)Tc(L)(CDO)(CDOH)2BMe] ((99m)Tc-Teboroxime: L=Cl; (99m)Tc-Teboroxime(F):
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C102008-10G4061833460368
C102008-1G