162574
Dimethylglyoxime
ACS reagent, ≥99%
Sinonimo/i:
DMG, 2,3-Butanedione dioxime, Diacetyldioxime
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Impurezze
≤0.05% insol. Alcohol
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
Punto di fusione
240-241 °C (lit.)
Compatibilità
passes test for determination of nickel
Gruppo funzionale
amine
oxime
Stringa SMILE
CC(=N/O)\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h7-8H,1-2H3/b5-3+,6-4+
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?