40390
Dimethylglyoxime
puriss. p.a., ACS reagent, for the detection of Ni, ≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
2,3-Butanedione dioxime, Diacetyldioxime
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (TLC)
Stato
solid
Qualità
for the detection of Ni
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
≤0.02% insoluble matter in ethanol
Residuo alla calcinazione
≤0.05% (as SO4)
Punto di fusione
240-241 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.1 g/10 mL, clear, colorless
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Gruppo funzionale
amine
oxime
Stringa SMILE
CC(=N/O)\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h7-8H,1-2H3/b5-3+,6-4+
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)