A1827
Ammonium nickel(II) sulfate hexahydrate
≥98%
Sinonimo/i:
Nickel ammonium sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: nickel
Punto di fusione
85-89 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.N.[Ni++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3N.Ni.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h2*1H3;;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q;;+2;;;;;;;;/p-2
ZZPAXHDZFDUTLY-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?