Documenti fondamentali
342432
Sigma-Aldrich
Chromium(III) sulfate hydrate
for synthesis
Sinonimo/i:
Chromic sulfate hydrate, Chromium trisulfate
About This Item
Formula condensata:
Cr2(SO4)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.18 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
18.0-26.0% (by Na2S2O3, % Cr, titration)
Grado:
for synthesis
Stato:
solid
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Saggio
18.0-26.0% (by Na2S2O3, % Cr, titration)
Stato
solid
Concentrazione
18.0-26.0% Cr (by Na2S2O3, titration)
Punto di fusione
100 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.[Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
KVIYQADEXNCDCB-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.