379972
Chromium(III) nitrate nonahydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Chromium nitrate nonahydrate, Chromium trinitrate nonahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
crystalline
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
60 °C (lit.)
Solubilità
H2O: very soluble(lit.)
Densità
1.80 g/mL (lit.)
Stringa SMILE
[Cr+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cr.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
GVHCUJZTWMCYJM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?