Documenti
C99205
Sigma-Aldrich
Cycloheptatriene
95%
Sinonimo/i:
Tropiliden, Tropilidene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.14
Beilstein:
506066
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.519 (lit.)
P. eboll.
116-117 °C (lit.)
Densità
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1C=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H8/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-6H,7H2
CHVJITGCYZJHLR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Contains 0.02%-0.15% BHT
Applicazioni
Cycloheptatriene can be used as a reactant to synthesize:      
  • 2-Hydroxyazulene via [2+2] cycloaddition reaction with dichloroketene, and subsequent ring expansion reaction with diazomethane.      
  • 7-Alkyl-bicyclo[4.2.1]nona-2,4,7-trienes by cobalt catalyzed [6+2] cycloaddition with terminal alkynes.     
  • (3,5-Cycloheptadienyl)diphenylphosphine ligand by reacting with diphenylphosphine.
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
(Cycloheptadienyl) diphenylphosphine: A Versatile Hybrid Ligand
Massard A, et al.
Organometallics, 31(3), 947-958 (2012)
Michael H Palmer et al.
The Journal of chemical physics, 153(5), 054301-054301 (2020-08-11)
The vacuum ultraviolet (VUV) spectrum for cyclohepta-1,3,5-triene up to 10.8 eV shows several broad bands, which are compared with electron impact spectra. Local curve fitting exposed groups of sharp vibrational peaks, which are assigned to Rydberg states. The vertical excitation