Documenti fondamentali
BMSD113260
Benchmark Zirconium Oxide Bulk Beads
bead diam. 6 mm, Ceria Stabilized
Sinonimo/i:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization, BeadBug grinding medium
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali
zirconia (oxide)
Caratteristiche
Ceria Stabilized
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific D1132-60
Diam. particelle
6 mm
Compatibilità
BeadBug and BeadBlaster
Descrizione generale
Loose, bulk satellites, Ceria Stabilized zirconium, 6mm diameter, TriplePure Molecular Biology Grade for bead homogenization
Applicazioni
bead, homogenization, lysis, zirconium, TriplePure, BeadBug, BeadBlaster
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)