BMSD113328
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 2.8 mm, acid washed
Sinonimo/i:
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads, grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pkg of 1,000 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific D1133-28
Diam. particelle
2.8 mm
Compatibilità
BeadBug and BeadBlaster
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)