Documenti fondamentali
BMSIPD960010BS
Sigma-Aldrich
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 10 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.82
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 500 g
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific IPD9600-10BS
Diam. particelle
10 mm
Compatibilità
25mL stainless steel grinding jars
Descrizione generale
Pack of loose 10mm stainless steel grinding balls for use with tube homogenizers.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)