BMSD113230TP
Benchmark Zirconium Bulk Beads
bead diam. 3 mm, Molecular Biology (TriplePure)
Sinonimo/i:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization,BeadBug grinding beads
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
(zirconium)
Grado
Molecular Biology (TriplePure)
Confezionamento
pkg of 250 g
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific D1132-30TP
Diam. particelle
3 mm
Compatibilità
BeadBug and BeadBlaster
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)