Documenti fondamentali
BMSD113210TP
Benchmark Zirconium Bulk Beads
bead diam. 1 mm, Molecular Biology (TriplePure)
Sinonimo/i:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali
(zirconium)
Grado
Molecular Biology (TriplePure)
Confezionamento
pkg of 250 g
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific D1132-10TP
Diam. particelle
1 mm
Compatibilità
BeadBug and BeadBlaster
Descrizione generale
Loose, bulk beads, 1.5mm diameter, zirconium, TriplePure Molecular Biology Grade for bead homogenization
Applicazioni
Bead homogenization
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)