BAF146000043
SP Bel-Art® Two Piece Buchner Funnels
polypropylene, capacity 40 mL (1.35 oz)
Sinonimo/i:
Buchner Funnel, Funnels
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
to hold 42.5 mm 1¹¹⁄₁₆"
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F14600-0043
Alt. complessiva
3.9375 in. (100 mm)
Capacità
40 mL (1.35 oz)
Diam. piatto
1.5 in. (38 mm)
stem I.D. × L × O.D.
0.25 in. (6 mm) × 1.8125 in. (46 mm) × 0.375 in. (9 mm)
top I.D. × O.D.
1.75 in. (45 mm) × 2 in. (51 mm)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Lightweight; not top-heavy
- Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
- Use with Vac-Ring Filter Seal (H38959-0000) for quick filter setup
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)