Documenti fondamentali
ALD00633
Sigma-Aldrich
Methyl (+)-PI Reagent
≥95%
Sinonimo/i:
1,3,2-Benzoxathiaphosphole, hexahydro-2,7a-dimethyl-5-(1-methylethenyl)-, 2-sulfide, (2R,3aR,5S,7aR)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19OPS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.37
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.06
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@]1(O[P@](S2)(C)=S)[C@@]2([H])C[C@@H](C(C)=C)CC1
InChI
VBFDELVILGOWRT-RHAGRYTGSA-N
Applicazioni
Methyl (+)-PI Reagent is a methyl substituted analog of the air and moisture-tolerant (+-)-PI reagent developed in the Baran lab for stereospecific synthesis of chiral phosphines and methylphosphonate nucleotides.
Learn more about PI and PSI reagents
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)