Key Documents
ALD00632
Sigma-Aldrich
Methyl (-)-PI Reagent
≥95%
Sinonimo/i:
1,3,2-Benzoxathiaphosphole, hexahydro-2,7a-dimethyl-5-(1-methylethenyl)-, 2-sulfide, (2S,3aS,5R,7aS)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19OPS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.37
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.06
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]1(S[P@](O2)(C)=S)[C@]2(C)CC[C@@H](C(C)=C)C1
Applicazioni
Methyl (-)-PI Reagent is a methyl substituted analog of the air and moisture-tolerant (-)-PI reagent developed in the Baran lab for stereospecific synthesis of chiral phosphines and methylphosphonate nucleotides.
Learn more about PI and PSI reagents
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)