Documenti fondamentali
ALD00617
Sigma-Aldrich
(−)-PI Reagent
≥95%
Sinonimo/i:
(2R,3aS,5R,7aS)-7a-Methyl-2-((perfluorophenyl)thio)-5-(prop-1-en-2-yl)hexahydrobenzo[d][1,3,2]oxathiaphosphole 2-sulfide, Phosphorus Incorporation reagent
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16F5OPS3
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Punto di fusione
118-123 °C
Stringa SMILE
Fc1c(c(c(c(c1F)F)S[P]2(=S)S[C@@H]3[C@@](O2)(CC[C@H](C3)C(=C)C)C)F)F
InChI
1S/C16H16F5OPS3/c1-7(2)8-4-5-16(3)9(6-8)25-23(24,22-16)26-15-13(20)11(18)10(17)12(19)14(15)21/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,16+,23?/m1/s1
Applicazioni
(−)-PI Reagent is an air- and moisture-tolerant, reagent developed in the Baran lab for stereospecific synthesis of chiral phosphines and methylphosphonate nucleotides. The enantiomer, (+)-PI Reagent, is also available.
Learn more about PI and PSI reagents
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)