Key Documents
ALD00618
Sigma-Aldrich
(+)-PI Reagent
≥95%
Sinonimo/i:
(2S,3aR,5S,7aR)-7a-methyl-2-((perfluorophenyl)thio)-5-(prop-1-en-2-yl)hexahydrobenzo[d][1,3,2]oxathiaphosphole 2-sulfide, Phosphorus Incorporation reagent
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16F5OPS3
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.46
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
119-124 °C
Applicazioni
(+)-PI Reagent is an air- and moisture-tolerant, reagent developed in the Baran lab for stereospecific synthesis of chiral phosphines and methylphosphonate nucleotides. The enantiomer, (−)-PI Reagent, is also available.
Learn more about PI and PSI reagents
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)