ALD00004
Li-Yu t-Butyl Quinoline
95%
Sinonimo/i:
3,4-Dihydro-7-tert-butyl-2,5-dimethyl-2H-pyrano[2,3-b]quinoline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Punto di fusione
202-207 °C
Stringa SMILE
CC1=C2C(OC(C)CC2)=NC3=C1C=C(C(C)(C)C)C=C3
InChI
1S/C18H23NO/c1-11-6-8-14-12(2)15-10-13(18(3,4)5)7-9-16(15)19-17(14)20-11/h7,9-11H,6,8H2,1-5H3
HGKGTNXPFXRVQB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)