791369
Tang-Yu Auxiliary
97%
Sinonimo/i:
2-(2-Cyanophenoxy)-2-fluoroacetic acid
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Punto di fusione
105-108 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
nitrile
Stringa SMILE
O=C(O)C(F)OC1=C(C#N)C=CC=C1
InChI
1S/C9H6FNO3/c10-8(9(12)13)14-7-4-2-1-3-6(7)5-11/h1-4,8H,(H,12,13)
WPPDDNKKUDYVMF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)