905259
Rh2(S-PTAD)4
Sinonimo/i:
Tetrakis[(S)-(+)-(1-adamantyl)-(N-phthalimido)acetato]dirhodium(II)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
>300 °C
InChI
1S/4C20H21NO4.2Rh/c4*22-17-14-3-1-2-4-15(14)18(23)21(17)16(19(24)25)20-8-11-5-12(9-20)7-13(6-11)10-20;;/h4*1-4,11-13,16H,5-10H2,(H,24,25);;/q;;;;2*+2/p-4/t4*11-,12+,13-,16-,20?;;/m1111../s1
SGEDWOHAUXKUGM-PAPHCAFZSA-J
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)