905348
Rh2(R-p-Ph-TPCP)4
Sinonimo/i:
Dirhodium tetrakis((S,R)-1-(4-phenyl(phenyl))-2,2-diphenylcyclopropanecarboxylate), Dirhodium tetrakis[(R)-1-(4-phenyl(phenyl))-2,2- diphenylcyclopropane carboxylate], Tetrakis[(R)-1-(4-phenyl(phenyl))-2,2- diphenylcyclopropane carboxylato]dirhodium(II)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Applicazioni
Altre note
Role of Sterically Demanding Chiral Dirhodium Catalysts in Site-Selective C-H Functionalization of Activated Primary C-H Bonds
Rhodium(II)-Catalyzed C-H Functionalization of Electron-Deficient Methyl Groups
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)