905321
Rh2(R-TCPTAD)4
Sinonimo/i:
Davies dirhodium catalyst
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder, crystals or chunks
Applicazioni
This dirhodium catalyst developed by the Davies lab can form C-C bonds at the most accessible tertiary C-H position with control of both regioselectivity and absolute configuration.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Nature, 551(7682), 609-613 (2017-11-21)
The synthesis of complex organic compounds usually relies on controlling the reactions of the functional groups. In recent years, it has become possible to carry out reactions directly on the C-H bonds, previously considered to be unreactive. One of the