514004
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside
Sinonimo/i:
Β-D-Glycopyranosyl azide, 1-Azido-1-deoxy-beta-D-glucose
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
60-65 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-6-5(13)4(12)3(11)2(1-10)14-6/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
KSRDTSABQYNYMP-VFUOTHLCSA-N
Applicazioni
- 1,2,3-triazole-containing (1-azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside) complex by reacting with propagylglycine and sodium ascorbate via copper-catalyzed click chemistry approach.
- D-glucose-mercaptoacetyl triglycine (MAG3) derivative applicable as a potent tumor diagnosis agent.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
514004-500MG | 4061832492711 |