Documenti fondamentali
513989
Sigma-Aldrich
1-Azido-1-deoxy-β-D-galactopyranoside
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +23°, c = 1% in DMSO
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
150 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-6-5(13)4(12)3(11)2(1-10)14-6/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1
KSRDTSABQYNYMP-FPRJBGLDSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)