900915
N-Azidoacetylgalactosamine-tetraacylated
Sinonimo/i:
Ac4GalNAz
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or crystals
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N+](=[N-])=NCC(=O)NC1[C@@H](OC([C@@H](C1OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C
InChI
1S/C16H22N4O10/c1-7(21)26-6-11-14(27-8(2)22)15(28-9(3)23)13(16(30-11)29-10(4)24)19-12(25)5-18-20-17/h11,13-16H,5-6H2,1-4H3,(H,19,25)/t11?,13?,14-,15?,16+/m0/s1
HGMISDAXLUIXKM-SROHTVIFSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)