ALD00002
Li-Quinoline Ligand
Sinonimo/i:
3,4-Dihydro-2,5-dimethyl-2H-pyrano[2,3-b]quinoline
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Punto di fusione
143-147 °C
Stringa SMILE
CC1=C2C(OC(C)CC2)=NC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C14H15NO/c1-9-7-8-12-10(2)11-5-3-4-6-13(11)15-14(12)16-9/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3
ZENOEMLZOZWVRD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)