ALD00440
Sodium isopropylsulfinate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or crystals
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
Punto di fusione
258 °C
Stringa SMILE
O=S(O[Na])C(C)C
InChI
1S/C3H8O2S.Na/c1-3(2)6(4)5;/h3H,1-2H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
NJOHNUOJMKNMLA-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
The synthesis of heteroaromatic and aromatic compounds is at the heart of the chemical industry. The ever-growing demand for new chemical entities, coupled with dwindling resources and time constraints allotted to any given research project, a rapid way to diversify (hetero)aromatic scaffolds is needed.