A13409
α-Acetylbutyrolactone
≥99%
Sinonimo/i:
2-Acetyl-γ-butyrolactone, 2-Acetylbutanolide, 2-Acetylbutyrolactone, 2-Oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-Acetyl-4,5-dihydrofuran-2-one, 3-Acetyloxolan-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. eboll.
107-108 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)C1CCOC1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-4(7)5-2-3-9-6(5)8/h5H,2-3H2,1H3
OMQHDIHZSDEIFH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?