Documenti fondamentali
184365
Sigma-Aldrich
(Methylsulfonyl)acetonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3SO2CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
81-84 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
sulfone
Stringa SMILE
CS(=O)(=O)CC#N
InChI
1S/C3H5NO2S/c1-7(5,6)3-2-4/h3H2,1H3
FOTRKCAZUSJCQD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
(Methylsulfonyl)acetonitrile was used in the synthesis of:
  • substituted δ-pyrone ring analogues
  • 4,9-dihydropyrrolo[2,1-b]quinazolines containing electron withdrawing groups at the 3-position
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
An Intramolecular N-Arylation Approach to 3-Functionalized 4, 9-Dihydropyrrolo [2, 1-b] quinazolines.
Suthiwangcharoen N, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 48(3), 706-709 (2011)
A novel entry to substituted chromones and furochromones through cyclopropane intermediates.
Gammill RB, et al.
Tetrahedron Letters, 33(8), 997-1000 (1992)