184357
(Phenylsulfonyl)acetonitrile
98%
About This Item
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
112-114 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=S(=O)(CC#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO2S/c9-6-7-12(10,11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,7H2
ZFCFFNGBCVAUDE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges