C120006
Cyclopropyl methyl ketone
99%
Sinonimo/i:
Acetylcyclopropane
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. eboll.
114 °C (lit.)
Densità
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)C1CC1
InChI
1S/C5H8O/c1-4(6)5-2-3-5/h5H,2-3H2,1H3
HVCFCNAITDHQFX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Synthesis of 1,2,4-trioxepanes and 1,2,4-trioxocanes via photooxygenation of homoallylic alcohols.: This study explores the synthesis of novel 1,2,4-trioxepanes and 1,2,4-trioxocanes through the photooxygenation of homoallylic alcohols, utilizing Cyclopropyl methyl ketone as a key reagent in the process. The findings highlight the efficiency and potential applications of this synthetic pathway in organic chemistry and pharmaceutical intermediate production (Singh et al., 2006).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)