Documenti fondamentali
936170
Sigma-Aldrich
EPhos Pd G3
greener alternative
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C49H68NO4PPdS
Numero CAS:
Peso molecolare:
904.53
Codice UNSPSC:
12352142
NACRES:
NA.21
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Cross Couplings
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
gray
Gruppo funzionale
(Palladium)
phosphine
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O=S(=O)([O-][Pd+2]1([C-]=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC3[NH2]1)[P](C=4C(OC(C)C)=CC=CC4C=5C(=CC(=CC5C(C)C)C(C)C)C(C)C)(C6CCCCC6)C7CCCCC7)C
Descrizione generale
EPhos Pd G3 is a third generation (G3) Buchwald palladacycle precatalyst with EPhos ligand for Pd-catalyzed C–N cross-coupling between primary amines and aryl halides to form 2-arylaminooxazoles.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)