936014
Sodium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide solution
in ethylene carbonate, dimethylcarbonate, and ethylmethylcarbonate, 1.0 M NaTFSI in EC/DMC/EMC=1:1:1 (v/v/v), battery grade
Sinonimo/i:
1.0 M NaTFSI in EC/DMC/EMC electrolyte
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Stato
solution
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
0.95-1.10 M (NaPF6)
Impurezze
≤100 ppm H2O
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)