934771
Lithium iron phosphate
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Sinonimo/i:
LFP electrode
About This Item
Materiali
aluminum substrate (current collector)
Livello qualitativo
Grado
battery grade
Descrizione
Capacity: >= 170 mAh/g
Description/Nominal Voltage: 3.2 V vs. Li/Li+
Saggio
≥98% (active material characteristic)
Composizione
Active material loading 7.3 mg/cm2 ± 5%, ≥85%
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Misura
16 μm , aluminum current collector
5 in. × 10 in.
Spessore
70 μm ± 5% , excluding current collector
Dimensione pori
~2 μm particle size (active material characteristic)
Capacità
≥170 mAh/g (Nominal)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3