Key Documents
762377
Sigma-Aldrich
Sodium trifluoromethanesulfonimide
97%
Sinonimo/i:
Sodium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2F6NNaO4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
257.1-258.4 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Na])S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Na/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
YLKTWKVVQDCJFL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A sodiumbis(trifluoromethylsulfonyl)imide serves as an electrolyte in batteries and fuel cells. Additionally, it is used as a Lewis acid and ionic liquid.
Applicazioni
Uses:
  • Electrolyte for batteries and fuel cells
  • Ionic liquids
  • Lewis acids
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A simple access to metallic or onium bistrifluoromethanesulfonimide salts
Arvai, R.; et al.
Tetrahedron, 65, 5361-5368 (2009)
A simple access to metallic or onium bistrifluoromethanesulfonimide salts
Arvai R, et al.
Tetrahedron, 65(27), 5361-5368 (2009)