Documenti fondamentali
753130
Sigma-Aldrich
Barium bis(trifluoromethanesulfonimide)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4BaF12N2O8S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
697.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: barium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Ba]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Ba/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
ZFICMXSMTNWQDX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)