935964
Sodium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate and dimethylcarbonate, 1.0 M NaPF6 in EC/DMC=50/50 (v/v), battery grade
Sinonimo/i:
1.0 M NaPF6 in EC/DMC
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Descrizione
Application: Battery Manufacturing
Stato
solution
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
(NaPF6 0.95-1.10 M)
Impurezze
≤100 ppm Acid
≤100.0 ppm H2O
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)