930164
Lithium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate and ethyl methyl carbonate, 1.2 M LiPF6 in EC/EMC=30/70 (w/w), battery grade
Sinonimo/i:
1.2 M LiPF6 in EC/EMC=30/70 (w/w)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Bone,Teeth, Kidney
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
27.0 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)