934836
Lithium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate and dimethyl carbonate with vinylene carbonate additive, 1.2 M LiPF6 in EC/DMC=30/70 (w/w) + 1 wt.% VC, battery grade, ≥99.95% trace metals basis
Sinonimo/i:
1.2 M LiPF6 in EC/DMC=30/70 (w/w) + 1 wt.% VC
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99.95% trace metals basis
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
(LiPF6 1.2 M)
Impurezze
≤100.0 ppm H2O
≤250.0 ppm KF
Colore
clear colorless to faint yellow
Densità
1.24733 g/mL
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Bone,Teeth, Kidney
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)