935948
Sodium hexafluorophosphate solution
in propylene carbonate, 1.0 M (NaPF6 in PC), battery grade
Sinonimo/i:
1.0 M NaPF6 in PC
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Stato
solution
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
0.95-1.05 M (NaPF6)
1.0 M (NaPF6 in PC)
Impurezze
≤100 ppm Acid
≤500.0 ppm H2O
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤200 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)