929778
Poly(ethylene glycol) diacrylamide
Mn 6000
Sinonimo/i:
PEG diacrylamide, PEG hydrogel, PEGDAAm
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
fine powder
Livello qualitativo
PM
Mn 6000
average Mn 6000
contiene
≥50 ppm MEQH as inhibitor
Colore
white to off-white
Solubilità
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Estremità Ω
acrylamide
Estremità α
acrylamide
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)